Learn More
Greiner Bio-One Tamis cellulaire EASYstrainer, pour tubes de 50 ml
For fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates
164.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires. |
---|---|
Type de produit | Tamis cellulaire |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Tubes standard de 50 ml |
Code produit | Marque | Mesh Size | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mesh Size | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15391067
|
Greiner Bio-One
542070 |
70 μm | Bleu |
164.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fits all standard 50mL tubes
- Handle and mantle surface for improved aseptic handling
- Venting slot between tube and filter for fast filtration
- Three color-coded mesh sizes
- No liquid overspill
- Convenient blist
Spécification
Filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires. | |
Tamis cellulaire | |
Stérile | |
Tubes standard de 50 ml |