Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, avec joint rodé standard
Les fioles Erlenmeyer avec rodage normalisé permettent notamment de conserver une solution grâce à la fermeture étanche du récipient.
13.45€ - 427.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11756268
|
DWK Life Sciences
241931906 |
50 ml | NS 29/32 |
212.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15231889
|
DWK Life Sciences
241932405 |
100 ml | NS 19/26 |
274.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15251889
|
DWK Life Sciences
241932705 |
100 ml | NS 29/32 |
270.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15261889
|
DWK Life Sciences
241933204 |
200 ml | NS 29/32 |
261.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15271889
|
DWK Life Sciences
241933607 |
250 ml | NS 24/29 |
292.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15281889
|
DWK Life Sciences
241933701 |
250 ml | NS 29/32 |
282.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15291889
|
DWK Life Sciences
241933804 |
250 ml | NS 45/40 |
314.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11850620
|
DWK Life Sciences
241933907 |
300 ml | NS 29/32 |
268.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15201899
|
DWK Life Sciences
241934603 |
500 ml | NS 29/32 |
321.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15231899
|
DWK Life Sciences
241935608 |
1000 ml | NS 29/32 |
402.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15241889
|
DWK Life Sciences
241932602 |
100 ml | NS 24/29 |
244.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15211899
|
DWK Life Sciences
241934706 |
500 ml | NS 45/40 |
335.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15201889
|
DWK Life Sciences
241931306 |
25 ml | NS 14/23 |
197.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15221899
|
DWK Life Sciences
241935402 |
1000 ml | NS 24/29 |
342.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10385051
|
DWK Life Sciences
241931709 |
50 mL | NS 19/26 | N/A | |||||
15221889
|
DWK Life Sciences
241932002 |
50 ml | NS 14/23 |
199.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10273451
|
DWK Life Sciences
241934406 |
500 ml | NS 24/29 |
283.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15211889
|
DWK Life Sciences
241931803 |
50 ml | NS 24/29 |
211.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15241899
|
DWK Life Sciences
241935702 |
1000 ml | NS 45/40 |
427.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En raison de leur grand fond, les fioles Erlenmeyer conviennent par exemple pour la préparation et la conservation de solutions. Le rodage additionnel permet une fermeture étanche du récipient.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- La forme conique facilite le mélange
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO | |
10/boîte | |
Autoclavable |