Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer DURAN™ avec joint rodé conique
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre du filetage:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Impression blanche thermique très résistante
- Mélange facile grâce à une forme conique
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 85 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | NS 24/29 |
| Autoclavable | Autoclavable |