Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, avec joint rodé standard
Les fioles Erlenmeyer avec rodage normalisé permettent notamment de conserver une solution grâce à la fermeture étanche du récipient.
Marque:  DWK Life Sciences 241931306
Code produit. 15201889
  • 197.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Mélange facile grâce à une forme conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
42 mm
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
Autoclavable
25 ml
Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO
NS 14/23