Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer DURAN™ avec joint rodé conique
Les flacons Erlenmeyer avec joint rodé standard permettent, entre autres, le stockage d’une solution par la fermeture étanche du récipient.
Marque: DWK Life Sciences 241933701
267.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Impression blanche thermique très résistante
- Mélange facile grâce à une forme conique
Spécification
85 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
Autoclavable |
250 ml | |
Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO | |
NS 29/32 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer DURAN™ avec joint rodé conique > NS 29/32 ; 250 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu