Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, avec joint rodé standard
Les fioles Erlenmeyer avec rodage normalisé permettent notamment de conserver une solution grâce à la fermeture étanche du récipient.
Marque: DWK Life Sciences 241934406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Impression blanche thermique très résistante
- Mélange facile grâce à une forme conique
Spécification
105 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
Autoclavable |
500 ml | |
Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO | |
NS 24/29 |