Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer DURAN™ avec joint rodé conique
Code produit. 15211899 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre du filetage:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15211899
Marque: DWK Life Sciences 241934706
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Erlenmeyer avec joint rodé standard permettent, entre autres, le stockage d’une solution par la fermeture étanche du récipient.
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Mélange facile grâce à une forme conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 105 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte
Type de produit Format non DIN / ISO
Diamètre du filetage NS 45/40