Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, avec joint rodé standard
Les fioles Erlenmeyer avec rodage normalisé permettent notamment de conserver une solution grâce à la fermeture étanche du récipient.
Marque: DWK Life Sciences 241931709
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Impression blanche thermique très résistante
- Mélange facile grâce à une forme conique
Spécification
51 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
10/Pk. | |
Autoclavable |
50 mL | |
Mélange de plusieurs composants; Dilution de solutions; Mesure de quantités de liquide; Chauffage; Les tailles de volume 50 mL (RIN 24/29), 100 mL (RIN 24/29), 200 mL (RIN 29/32), 250 mL (RIN 45/40), 300 mL (RIN 29/32), 500 mL (RIN 45/40) et 1000 mL (RIN 45/40) ne sont pas conformes DIN ISO | |
NS 19/26 |