Learn More
Cytiva Réservoirs de conditionnement
Pour une utilisation avec des colonnes XK 16/26.
Marque: Cytiva 28-9898-58
432.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la chromatographie liquide de basse à moyenne pression
Spécification
Colonne XK 16/26 | |
Réservoir de remplissage |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Réservoirs de conditionnement >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu