Learn More
Gibco™ Milieu Dynamis™ AGT™
Milieu Dynamis AGT
Marque: Gibco™ A2617501
Description
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. Gibco Dynamis medium has also been shown to support robust growth of HEK293 cells for adenovirus production. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster, and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Possibilité d’atteindre des titres plus élevés
Le milieu Dynamis AGT est enrichi pour aider à maximiser la croissance des cellules CHO recombinantes et l’expression des protéines dans les cultures en suspension, offrant une production 170 % plus élevée que certains milieux concurrents avec une simple supplémentation en glucose dès le 14e jour. Les cultures développées dans le milieu Dynamis AGT s’étendent jusqu’à des titres encore plus élevés, démontrant une bonne viabilité cellulaire jusqu’au 21e jour. Ce milieu peut également fournir jusqu’à 60 % de croissance et de production en fed-batch en plus de la culture en fed-batch à base de glucose pour des lignées cellulaires et des applications sélectionnées lorsqu’il est utilisé avec le supplément EfficientFeed C+ (réf. cat. A2503104).
Possibilité de démarrer le développement de processus plus rapidement
En tant que milieu fortifié, Dynamis AGT donne la possibilité d’obtenir une densité cellulaire élevée sur millions de cellules par ml plus rapidement que les produits de la concurrence et soutient cette densité cellulaire plus longtemps en maintenant simplement les niveaux de glucose. La croissance cellulaire viable obtenue en fait un bon choix pour la mise à l’échelle si vous avez commencé avec le milieu CD FortiCHO. Associé au supplément EfficientFeed C+ (A2503104), il constitue un moyen rapide et efficace de développer un processus.
Possibilité de rationaliser le transfert à la fabrication
En choisissant le milieu Dynamis AGT, vous obtenez non seulement les avantages de la formulation moyenne, mais aussi les avantages de la technologie au format sec AGT. Ce produit tout-en-un est conçu pour simplifier la mise à l’échelle et la fabrication en étant facile à reconstituer (en ajoutant simplement de l’eau), sans ajustement du pH ou de l’osmolarité nécessaire. Celui-ci peut permettre de réaliser des gains d’efficacité grâce à la simplicité de la chaîne d’approvisionnement, à la simplicité de reconstitution et, par conséquent, à la réduction des dépenses.
Utilisez le milieu Dynamis AGT dans les cas suivants :
- La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S transfectée.
- La lignée cellulaire utilisée est HEK293 pour la production d’adénovirus.
- Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
- Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
- La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco
Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO (12681011) dans les cas suivants :
- Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S
- Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
- Votre lignée cellulaire CHO est difficile à développer ou à adapter
Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO (10743029) dans les cas suivants :
- Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
- Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 (12610010) dans les cas suivants :
- Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Qu’il s’agisse d’une expérience de laboratoire ou d’un processus de biofabrication à grande échelle, nous proposons des formats, des emballages et des niveaux de qualité spécifiques à vos besoins. Les services personnalisés de milieux Gibco& conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Gibco est une marque déposée de ThermoFisher Scientific Inc. Dynamis et CD FortiCHO sont des marques de Thermo Fisher Scientific Inc., ActiCHO est une marque de Cytiva, BalanCD est une marque déposée d’Irvine Scientific Sales Co., Cellvento est une marque déposée de Merck KGAA, EXCELL est une marque déposée de Millipore Sigma, HyCell est une marque déposée de Cytiva et PowerCHO est une marque déposée de Lonza.
Spécification
CHO DG44, CHO-S, BPFa relevé, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293 | |
Poudre (AGT) | |
AGT™, Dynamis™ | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Milieu de culture au format sec. Stocker dans l’obscurité et sécher entre 2°C et 8°C. |
Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum | |
Milieu AGT | |
10 L | |
Conditionné en sachets en PE dans Securetainer |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2445081 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2439302 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2442594 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2444189 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2445029 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
Mise en garde : pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement.