Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
Gamme de boîtes de Pétri aseptiques ou stériles de haute qualité, idéales pour la culture microbienne ou cellulaire, ou pour le prélèvement, l’examen et le stockage d’échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ FB51508
66.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12674785
  • 195.00€ / 600 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Boîtes de Petri, polystyrène
• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polystyrène
Boîte de Petri
1
90 mm
Stérile
600/boîte
16,2 mm
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    FDS
    Documents Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    3 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotM555140 Type de certificatCertificat de conformité Date24/03/2025 Catalog NumberFB51508
    Numéro de lotM554530 Type de certificatCertificat de conformité Date21/03/2025 Catalog NumberFB51508
    Numéro de lotM552130 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog NumberFB51508
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS > 1 évent ; hauteur : 16,2mm