Learn More
DL-isoleucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11488137
DL-isoleucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488137
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
Code produit. 11488137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17521.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-79-8
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00004268
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
CID PubChem 94206
ChEBI CHEBI:20899
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Isoleucine
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1721796
Merck Index 14,5179
Synonyme d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2 r,3 s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
Nom IUPAC Acide (2 R,3 S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
Quantité 50 g
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DL-isoleucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >