Learn More
DL-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15499358
DL-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15499358
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15499358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62915.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6899-04-3
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Numéro MDL MFCD00065103
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-glutamine, glutamin, 2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, dl glutamine, glutamine dl-form, glutamine, dl, l-2-aminoglutaramic acid, 2,5-bis azanyl-5-oxidanylidene-pentanoic acid, gamma-glutamine, .gamma.-glutamineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 738
ChEBI CHEBI:28300
Nom IUPAC 2,5-diamino-5-acide oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Glutamine
Point de fusion 177°C
Merck Index 14,4471
Quantité 5 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN14J023 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberH62915.03,H62915.06
Numéro de lotU09J022 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2023 Catalog NumberH62915.03,H62915.06
Numéro de lotY13G097 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62915.03,H62915.06
Numéro de lotQ27G020 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62915.03,H62915.06
Numéro de lot81300864 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62915.03,H62915.06
Nom du produit
DL-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >