Learn More
DL-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15489358
DL-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15489358
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15489358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62915.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6899-04-3
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Numéro MDL MFCD00065103
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-glutamine, glutamin, 2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, dl glutamine, glutamine dl-form, glutamine, dl, l-2-aminoglutaramic acid, 2,5-bis azanyl-5-oxidanylidene-pentanoic acid, gamma-glutamine, .gamma.-glutamine
CID PubChem 738
ChEBI CHEBI:28300
Nom IUPAC 2,5-diamino-5-acide oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Glutamine
Point de fusion 177°C
Merck Index 14,4471
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 98%
Nom du produit
DL-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >