Learn More
Gibco™ L-glutamine (200 mM)
L-Glutamine (200 mM)
Marque: Gibco™ A2916801
32.13 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH. La L-glutamine Gibco™ est une solution de réserve de 200 mM prête à l’emploi qui agit comme un supplément de culture cellulaire. La concentration optimale dépend du type de cellule et du milieu utilisé pour la culture cellulaire, mais est généralement comprise entre 2– 6 mM.Nous proposons également un complément GlutaMAX™ Gibco® en guise d’alternative stable à la L-glutamine.
Système de fabrication et de Qualité BPFa sur deux sites
La L-glutamine Gibco® est fabriquée dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la L-glutamine Gibco™ fabriqué dans notre établissement de Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
6 à 8 | |
L-glutamine | |
Sustainable packaging |
100 mL | |
Glace carbonique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
3Minutes
52Secondes
35Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%