Learn More
DL-cystéine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15492558
DL-cystéine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492558
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 15492558
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H56126.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-cystéine est un agoniste de la NMDA aux récepteurs de quisqualate à forte concentration.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), le 1 N HCl (25 mg/ml), l’éthanol et l’acide acétique. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3374-22-9
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.15
Numéro MDL MFCD00004881
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 coohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 594
ChEBI CHEBI:15356
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque
SMILES NC(CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Cysteine
Point de fusion 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Quantité 25 g
Poids de la formule 121.16
Pourcentage de pureté 96%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ05K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog NumberH56126.14,H56126.06
Numéro de lotT26J023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberH56126.14,H56126.22,H56126.06
Numéro de lotT10J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2023 Catalog NumberH56126.14,H56126.22,H56126.06
Numéro de lotR04D039 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH56126.14,H56126.06
Numéro de lotX25F072 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH56126.14,H56126.06
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Cysteine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DL-Cysteine
Nom du produit
DL-cystéine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >