Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai Delrin
Moulés en une pièce unique continue sans assemblage nécessaire. Les racks de tubes à essai Fisherbrand™ Delrin sont fabriqués en polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin.
Marque: Fisherbrand™ HS120399
Description
- Les coordonnées d’index moulées et les zones d’étiquetage plates permettent d’organiser les échantillons
- Les racks demi-format sont pratiques pour les incubateurs, les hottes filtrantes, les réfrigérateurs et autres espaces restreints
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (5 à 10 ml) | |
36 | |
127 mm | |
68,58 mm | |
16 mm |
6 x 6 | |
Jaune | |
POM renforcé en fibre de verre | |
8/boîte | |
127 mm | |
16 mm |