Learn More
Thermo Scientific™ iBu-dG Phosphoramidite
Garantissez un haut niveau de qualité et de fiabilité pour la synthèse des oligonucléotides à l’aide de phosphoramidites d’ADN avec une protection de base standard.
Marque: Thermo Scientific™ 27-1734-05
Description
Les phosphoramidites d’ADN avec protection de base standard garantissent un haut niveau de qualité et de fiabilité pour la synthèse des oligonucléotides.
Points clés
- Les phosphoramidites Bz dA d’ADN standard utilisent une protection de base standard qui garantit la qualité et la fiabilité de la synthèse des oligonucléotides de routine.
Contrôle des processus et de la chaîne d’approvisionnement
- Les procédés sont surveillés, de l’approvisionnement des matières premières jusqu’au contrôle de qualité final et la distribution du produit selon les normes ISO9001, assurant la reproductibilité entre les lots
- La pureté de chaque lot de phosphoramidites d’ADN est évaluée par HPLC et par analyse RMN 31P
Spécification
Synthétiseurs AKTA, synthétiseurs Applied Biosystems | |
Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins). | |
Température ambiante | |
5 g | |
Étalon | |
Poudre |
CEP iBu-dG | |
Désoxyguanosine (dG) | |
98 % | |
Phosphoramidite | |
ADN |