Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 20 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 20 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque:  Fisherbrand™ HS27503B
11.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15340420
  • 15.25€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (20 mm)
20
2 Tiers
Non stérile
1
100 x 127 x 83mm
3.9 in.
5 in.
3.3 in.
5 x 4
Bleu
POM renforcé en fibre de verre
Ouvertures en forme de goutte
Oui, si vide
Tubes à essai de 10 à 18 ml
8/Bte
100 mm
127 mm
83 mm
20 mm
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    12
    Minutes
    51
    Secondes
    37
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    11
    Minutes
    8
    Secondes
    22
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    12
    Minutes
    51
    Secondes
    37
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 20 x 20 mm > Couleur : Bleu ; Dimensions (L x l x H) : 100 x 127 x 83mm