Learn More
Invitrogen™ Kit d’étalonnage MAGPIX™
This convenient calibration kit contains xMAP™ calibrators for the MAGPIX™ system classification and reporter channels.
Marque: Invitrogen™ MPXCALK25
544.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
This convenient calibration kit contains xMAP™ calibrators for the MAGPIX™ system classification and reporter channels. Calibration normalizes the settings for the system and helps ensure optimal and consistent microsphere classification. The kit is intended to be used with the off-plate reagent block. Each kit provides 25 calibrations.
Each Kit includes:
- Stripwells
- A lot-specific CD for importing target values
The MAGPIX™ system is a versatile, compact, fluorescent detection system based on Luminex's proven xMAP™ technology. The system is a simple immunoassay platform designed for the simultaneous analysis of up to 50 intracellular and extracellular markers in single biological samples. The MAGPIX™ system provides users with a powerful multiplexing tool that offers higher sample throughput, increased assay flexibility, reduced sample volume, and lower costs than traditional ELISA and Western blotting.
Spécification
Kit d’étalonnage MAGPIX™, 25 rxns, type d’étalonnage étalons d’étalonnage, à utiliser avec des instruments Luminex™, un système MAGPIX™, utilisé pour les analyses et dosages de protéines, température de stockage entre 2 et 8°C, conditions d’expédition dans de la glace humide | |
2 à 8°C | |
Glace humide | |
Kit d’étalonnage, Kit d’étalonnage MAGPIX™ | |
25 puits à barrettes (PN : 13-52047), microsphères d’étalonneur MAGPIX™, 5 ml (réf. : MPXCAL-05), CD kit d’étalonnage MAGPIX™ (réf. : 89-20233-00-001) |
MAGPIX™ | |
25 rxn(s) | |
Cytomètre en flux | |
Dosages et analyse des protéines | |
25 réactions |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.