Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Marque:  3M™ 7000002042
194.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12302419
  • 435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Description
Description
  • Mettre en place le kit de test pour les appareils respiratoires
  • Le kit comprend : une hotte, un collier, 2 nébuliseurs, une solution de sensibilité au goût amer, une solution de test adaptée au goût amer et des instructions d’utilisation des produits laminés
  • FT-30 utilise une solution de benzoate de dénatonium pour produire un goût très amer
  • À usage professionnel uniquement
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Informations sur la commande
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Répond aux critères de performance pour les tests des appareils respiratoires de en vertu de la norme OSHA 29 CFR 1910.134, annexe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’essais d’ajustement, amer
Automobile, construction, fabrication de denrées alimentaires et de boissons, fabrication et production de métaux, opérations d’entretien militaire, réparation et exploitation, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, transport
FT-30
OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A
Livret d’instructions laminé, solution pour test de sensibilité, solution de test d’ajustement, deux nébuliseurs, hotte, ensemble de col, deux ensembles d’inserts de nébuliseur de rechange
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Fit test kit training video
    Nom du produit
    3M™ Qualitative Fit-Test Kit > Kit d’essais d’ajustement, amer
    For Occupational Use Only