Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-tryptophane, 99 % Code produit.: 11428357
Thermo Scientific Chemicals D-tryptophane, 99 %
Code produit. 11428357
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11428357
Marque: Thermo Scientific Chemicals A18426.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Tryptophan is used for human embryonic kidney cell (HEK-293, ATCC: CRL-1573) culture. The product is a sweetener used to study the release of incretins from enteroendocrine cells triggered by sugar but not by sweeteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-tryptophane est utilisé pour la culture de cellules rénales embryonnaires humaines (HEK-293, ATCC : CRL-1573). Ce produit est un édulcorant utilisé afin d’étudier la libération d’incrétines par les cellules entéro-endocrines, laquelle est déclenchée par le sucre mais non par des édulcorants.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique 0,5M (50 mg/ml), l’eau (11 mg/ml à20°C), l’alcool chaud et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153-94-6
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00005647
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonyme d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9060
ChEBI CHEBI:16296
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tryptophan
Point de fusion 273°C (decomposition)
Beilstein 86198
Informations sur la solubilité Soluble in 0.5M hydrochloric acid (50mg/ml),water (11mg/ml at 20°C),hot alcohol,and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Quantité 100 g
Poids de la formule 204.23
Rotation optique +31.5° (c=1 in Water)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250809 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Numéro de lot10243216 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2022 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Numéro de lot5004A04S Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Numéro de lot10228061 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Numéro de lot5002V19U Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18426.22,A18426.06,A18426.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-tryptophane, 99 % >