Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-tryptophane, 99 %
Code produit. 10627104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10627104
Marque: Thermo Scientific Chemicals 168631000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153-94-6
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00005647
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonyme d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
CID PubChem 9060
ChEBI CHEBI:16296
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Tryptophan
Point de fusion 282.0°C to 285.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique + 31.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in hot alcohol, insoluble in chloroform
Conditions de rotation spécifiques + 31.50 (24.00°C c=1,H2O)
Quantité 100 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre