Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 % Code produit.: 10306980
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 %
Code produit. 10306980
5 g, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Code produit. 10306980
Marque: Thermo Scientific Chemicals 140590050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le L(-)-tryptophane, numéro CAS 73-22-3, est un acide aminé essentiel nécessaire à la biosynthèse des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le L(-)-tryptophane est un composé aromatique non polaire et un acide aminé essentiel requis pour la synthèse des protéines
  • C’est un précurseur biochimique de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine
Applications
  • Le L-tryptophane agit comme supplément alimentaire naturel et possède des applications de laboratoire dans la recherche sur les antidépresseurs, les anxiolitiques et les somnifères
  • C’est un précurseur des métabolites qui sont importants dans l’étude en laboratoire de la physiologie des mammifères, y compris les fonctions gastro-intestinales, l’immunité, le métabolisme et le système nerveux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Tryptophan
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Bouteille en verre
Beilstein 22, 546
Rotation spécifique − 31.10
Merck Index 15, 9977
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Conditions de rotation spécifiques − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461590 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Numéro de lotA0451738 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Numéro de lotA0451298 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Numéro de lotA0403297 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Numéro de lotA0396941 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 % >