Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99 % Code produit.: 11453224
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99 %
Code produit. 11453224
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11453224
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10572.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is an essential amino acid with anti-depressant and analgesic activities. pharmaceutical intermediates, mainly used to treat, prevent osteoporosis, cardiovascular, diabetes, arterioscleros.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un acide aminé essentiel ayant un rôle anti-dépresseur et analgésique. En tant qu’intermédiaire pharmaceutique, elle s’utilise principalement pour traiter et prévenir l’ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’artériosclérose.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml). Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol, le DMSO.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-06-3
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00004270
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonyme d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71567
ChEBI CHEBI:16998
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalanine
Point de fusion ∽273°C to 276°C (decomposition)
Beilstein 2804068
Merck Index 14,7271
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO.
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.19
Rotation optique +34° (c=2 in water)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10244524 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Numéro de lot5002A13Q Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Numéro de lot10127953 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Numéro de lotJ17Q031 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Numéro de lot10201955 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99 % >