Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99+ % Code produit.: 10521431
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99+ %
Code produit. 10521431
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10521431
Marque: Thermo Scientific Chemicals 172040250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-06-3
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00004270
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonyme d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71567
ChEBI CHEBI:16998
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-acide phénylpropanoïque
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalanine
Arsenic (As) 3ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 494
Rotation spécifique +32° to +35° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Merck Index 15, 7382
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques +33.50° (20°C c=2,H2O)
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467867 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number172040250,172041000
Numéro de lotA0458616 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number172040250,172041000
Numéro de lotA0428105 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2023 Catalog Number172040250,172041000
Numéro de lotA0395876 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number172040250,172041000
Numéro de lotA0410209 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number172040250,172041000
Identifiant produit
  • D-Phenylalanine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99+ % >