Learn More
Molecular Probes™ CyQUANT™ Cell Lysis Buffer (20X)
Tampon de lyse cellulaire CyQUANT™ concentré 20X
Marque: Molecular Probes™ C7027
160.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le concentrat de tampon de lyse cellulaire CyQUANT™ est disponible séparément du kit de test de prolifération cellulaire CyQUANT (C7026).
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Test de prolifération | |
Tampon | |
CyQUANT™ | |
Tampon de lyse cellulaire |
Tampon de lyse cellulaire CyQUANT™ (20X) | |
Lecteur de microplaques | |
Liquide | |
50 ml | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
0Heures
8Minutes
15Secondes
47Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
33Heures
8Minutes
15Secondes
46