Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilité bactérienne LIVE/DEAD™ BacLight™
Code produit. 10266712
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Test de viabilité
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10266712
Marque: Invitrogen™ L7012
Edge
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
Le kit de viabilité bactérienne LIVE/DEAD BacLight *pour la microscopie et les dosages quantitatifs* est pratique et facile à utiliser pour surveiller la viabilité des populations bactériennes en tant que fonction de l’intégrité des membranes dans les cellules. Les cellules à membrane fragilisée qui sont considérées comme mortes ou mourantes sont teintées en rouge, alors que les cellules dont la membrane est intacte présentent une coloration verte.
Reportez-vous à des informations supplémentaires sur tous les produits d’analyse microbiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Bactéries
Contenu et stockage Stocker entre -5° et -25°C à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
Type de produit Kit de viabilité bactérienne
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Gamme de produits BacLight, LIVE/DEAD
Quantité 1 kit