Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell-Free DNA Lysis/Binding Buffer
Ce tampon est inclus dans le kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX.
Marque: Applied Biosystems™ A33600
960.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce tampon est inclus dans le kit d’isolement d’ADN acellulaire MagMAX (Réf. A29319). Il est proposé séparément pour les applications nécessitant plus de solution de lyse / liaison que ce qui est fourni dans le kit.
Spécification
Sang | |
Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés | |
Tampon de liaison/lyse d’ADN | |
Température ambiante |
Séquençage de nouvelle génération, PCR en temps réel | |
MagMAX™ | |
425 mL | |
ADN génomique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30