Learn More
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™
La conception à centrage automatique brevetée permet un accès indépendant aux membranes apicale et basolatérale de la monocouche cellulaire. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable constitue une solution idéale pour l’étude des cellules adhérentes et non adhérentes.
Marque: Corning™ 3428
Description
Les supports perméables, également dénommés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées de cellules aussi bien dépendantes qu’indépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser les inserts de culture cellulaire pour :
- Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble à un état in vivo
- Permet aux cellules polarisées de réaliser des activités métaboliques d’une manière plus naturelle car les cellules se déplacent aussi bien dans le sens apical que basolatéral
- Cellules de coculture avec ou sans un contact cellule à cellule
- Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et membrane transparente épaisse, revêtements 10 μm
- Tailles de pore comprises entre 0,4 μm et 8 μm de diamètre
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Fourni en plaques multipuits
- La membrane doit être colorée pour une visibilité des cellules
- Stérile
Spécification
Inserts x 6/ plaque à 6 puits | |
PC | |
8 mu;m | |
Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne | |
4 assiettes ; 6 inserts/plaque | |
Transparent | |
Stérile |
4.7 cm2 | |
2,6 ml | |
Inserts microporeux préchargés dans les plaques de culture de tissu | |
24,5mm | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Traitée pour culture tissulaire | |
6 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.