Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire à col Tyvek™ PL30NP
Offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Les blouses de laboratoire à col DuPont™ Tyvek™ PL30NP sont composées de polyéthylène haute densité Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, résistance et confort.
Marque:  DuPont™ D13495990
52.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12382259
  • 70.38€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
Description
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec 5 fermetures à boutons pression
  • Élastiques aux poignets (non tunnelisés)
  • Coutures internes cousues
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Moyenne
Blanc
Certifiée selon la réglementation (UE) 2016 / 425, vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB [6 -B], EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), traitement antistatique (EN 1149-1) des deux côtés
PEHD Flashspun
Avec col et fermetures à boutons pression, sans poches, avec élastiques aux poignets et coutures intérieures cousues
Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Nom du produit
DuPont™ Blouse de laboratoire à col Tyvek™ PL30NP >