Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes pour dosage biologique carrées Nunc™
Réalisez la sélection dʼun grand nombre de colonies pour des clonages, des cultures de bactéries, de champignons et des tests de diffusion en gélose grâce aux boîtes carrées pour dosage biologique Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 240835
193.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Disponibles dans les surfaces traitées et non traitées de culture cellulaire, les boîtes pour dosage biologique polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ sont utiles pour la sélection d’un grand nombre de colonies, de culture de bactéries et de champignons ou pour fournir un environnement fermé pour d’autres récipients de culture.
- Utilisation comme chambre dʼhumidité pour lʼincubation sur des plaques Nunc MicroWell™
- Doublées en papier filtre, idéales pour une utilisation en tant que chambre dʼincubation pour hybridation in situ
- Transparentes et compatibles avec des instruments robotiques automatisés
Boîtes non traitées
- Idéales pour le screening de bibliothèques ou pour isoler des clones
- Utiles pour le screening de grands volumes de colonies à des fins d’expériences de clonage
- Peuvent être utilisées pour la culture de bactéries et de champignons mais également comme chambre d’humidité pour l’incubation sur des plaques Nunc MicroWell
- Adaptées à des tests de diffusion en gélose
- Doublées en papier filtre, également utiles en tant que chambre dʼincubation pour hybridation in situ
- Grande surface de culture
- Conçues pour le screening génomique et le prélèvement de colonie
Spécification
Plat | |
500 cm2 | |
Stérile | |
Plaque multipuits | |
16 | |
25 mm |
225 ml | |
Carré | |
Non traité | |
225 ml | |
4 | |
25 po |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
185884 | Certificat d'irradiation | 23/04/2025 | 240835 |
185636 | Certificat d'irradiation | 23/04/2025 | 240835 |
185265 | Certificat d'irradiation | 31/01/2025 | 240835 |
184896 | Certificat d'irradiation | 16/01/2025 | 240835 |
185884 | Certificat de conformité | 23/04/2025 | 240835 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.