Learn More
Cytiva Colonnes MicroSpin™ S-400 HR
Pour la purification rapide des produits PCR (>200 bp) des amorces non incorporées (< 32 mers) et des nucléotides. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ illustra™ MicroSpin™ S-400 HR utilisent la chromatographie sur colonne pour des résultats rapides
Marque: Cytiva 27-5140-01
298.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut recevoir de 25 à 50 μl pour le nettoyage après PCR avant un clonage ou une seconde réaction d’amplification, 25 à 100 μl pour toutes les autres applications
- Prêt à l’emploi — Temps nécessaire < 4 min. de l’application de l’échantillon à la collecte du produit purifié
- Préconditionnée avec milieu Sephacryl™ S-400 HR pré-équilibré en tampon TE
- Pourcentage de récupération sur échantillon : > 80%
- Testé en dosages de nickase, exonucléase et Rnase simple et double brin
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Purification rapide de produits de PCR (> 200 bp) à partir d’amorces non incorporées (< 32-mers) et de nucléotides à l’aide de la chromatographie avec colonne de centrifugation | |
Colonne | |
À l’unité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Colonnes MicroSpin™ S-400 HR > 50 colonnes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu