Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Code produit. 10405251
8 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 10405251
Marque: Deutsch Neumann™ 1010108
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 20 mm
Quantité 1/boîte
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Diamètre (métrique) supérieur 12 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris >