Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Surface de culture:
9,6 cm2
Conditionnement:
36 pièces
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Choisissez des surfaces traitées ou non traitées pour la culture tissulaire
- La surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire. Elle est similaire à la surface d’une boîte de Petri bactériologique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Le couvercle permet un empilage stable sur la paillasse ou dans l’incubateur
- Toutes les plaques (à l’exception des modèles 08-772-2A et 08-772-16) disposent d’un couvercle à “labyrinthe” breveté qui réduit l’évaporation du milieu des puits et diminue le risque de contamination.
- La jupe profonde et le bord dentelé permettent une meilleure adhérence pour la manipulation des plaques
- La clarté optique exceptionnelle permet de visualiser toutes les monocouches cellulaires
- Les extrémités dépolies offrent une zone d’écriture claire pour une identification rapide
- Toutes les plaques et tous les couvercles conviennent aux traitements manuels et automatisés
Spécification
Spécification
| Array | 2 x 3 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 15,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 9,6 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Afficher plus |