Learn More
ratiolab™ Q-VETTES semi-micro, 1,6 ml, PS
Cuves avec propriétés photométriques améliorées pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les Q-VETTES semi-micro Ratiolab™ sont dotées d’une forme optimisée et d’une faible épaisseur de paroi pour un meilleur transfert thermique.
Marque:  ratiolab™ 2712120
Code produit. 10171372
Description
Description
  • Polystyrène transparent (PS)
  • Plage de longueurs d’onde de 340 à 900 nm
  • Très faible variation du coefficient d’extinction
  • Excellente portée de transmission optique
  • Triées par cavité
  • Longueur du trajet optique : 10 mm
  • Dimensions extérieures : 12,5 x 12,5 x 45mm
  • Fournies dans des racks en PS pratiques : 100 cuves identiques dans une boîte en PS avec couvercle refermable
Spécification
Spécification
Cuve semi-micro
Polystyrène
1 000 cuvettes
De 340 à 900 nm
12,5 mm
1,6 mL
12,5 mm
10 mm
45 mm
Mesure photométrique
Nom du produit
ratiolab™ Q-VETTES semi-micro, 1,6 ml, PS > Q-VETTES semi-micro, 1,6 ml, PS