Learn More
HUBER Bains à circulation chauffant réfrigéré Mini-stat 125
Les plus petits thermostats à circulation de refroidissement au monde, qui peuvent être placés dans une hotte de laboratoire ou dans une usine. Les Ministats sont de petite taille, mais offrent des performances suffisantes pour contrôler les photomètres, les réfractomètres, les viscosimètres, les appareils de distillation, les récipients de réaction, les mini-usines.
Marque: HUBER 2014.0011.01
Description
Compact et puissant- Encombrement réduit ; peut être placé dans une hotte d’aspiration de laboratoire ou une installation
- Contrôle de la température des photomètres, réfractomètres, viscosimètres, appareils de distillation, récipients de réaction et mini-usines
- L’ouverture du bain permet la thermorégulation des objets directement dans un bain thermostatique de 2,75 l
- Une pompe puissante avec un réglage de la vitesse de rotation assure une circulation optimale
- La pression maximale peut être régulée pour protéger les appareils sensibles contre la casse
- Les connexions analogiques permettent l’intégration dans les systèmes de contrôle des procédés et des installations
- Niveau professionnel avec navigation confortable et technologie Plug & Play
- Écran tactile TFT couleur de 5,7 po brillant avec fonctions graphiques
- Paramètres de fonctionnement importants et températures affichés de façon visible
- Menu Favoris, fonctionnement en un clic et glossaire intégré pour un fonctionnement aisé
- Les ports USB et Ethernet intégrés permettent la connexion à un PC ou à un réseau
- Programmateur avec fonctions de calendrier et d’horloge
- Protection contre la surchauffe et les niveaux faibles
- Classe de sécurité III/FL (DIN 12876) ; classe de protection IP20
- Étalonnage 5 points
- Connexion du capteur Pt100
- Connexion de pompe : M16x1 AG mâle
- Réfrigérant naturel R290
Spécification
Pilot One | |
Circulation | |
TFT couleur | |
0,9 - 1 kW | |
Pompe de pression : 22 L/min ; 0.7 bar Pompe d'aspiration : 16 L/min ; 0.4 bar |
|
±0,02°C | |
225 mm | |
25 kg | |
50/60 Hz |
100°C à 0,3 kW, 20°C à 0,3 kW, 0°C à 0,21 kW, -10°C (à 0,15 kW) | |
de -25°C à +150°C | |
Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel. | |
Ministat 125 | |
3/FL | |
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques | |
429 mm | |
220/240 V |