Learn More
Corning™ Plaques à 6 puits traitées pour culture tissulaire transparentes Costar™, conditionnées en vrac, stériles
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
Marque: Corning™ 3506
Description
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
- Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
- Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
- La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
2 x 3 | |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
6 | |
100/Carton | |
En vrac | |
3,5 cm |
Transparent | |
Polystyrène | |
2,9 ml (puits) | |
9,5 cm2 | |
Rectangulaires | |
Culture cellulaire | |
2 à 3 ml | |
Couvercle | |
5/Paquet | |
100/Carton |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31