Learn More
Corning™ Blocs de dosage à 96 puits
Fabriqués en PP clarifié pour une meilleure clarté optique. Les blocs de dosage à 96 puits Corning™ sont idéals pour les applications de stockage, d’analyse et de croissance des cellules.
Marque: Corning™ 3961
787.04 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Certifications
Certifiées exemptes de DNase et RNase
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Non traitée | |
Blocs de dosage à 96 puits | |
2000 μl | |
Non stérile | |
Fond en V | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
20 sachets intérieurs de 5 | |
Transparent | |
PP | |
96 | |
Non traité | |
Pour le stockage de composés, le dosage et les applications de croissance des cellules | |
5/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
9Minutes
47Secondes
27 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
15Heures
9Minutes
47Secondes
27Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%