Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre de puits:
24
48
96
384
Volume (métrique) du puits:
1,1 mL
1,8 mL
10 000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
50 pièces
Description
À utiliser pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les plaques d’analyse et DeepWell Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme. En polypropylène, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
Excellente résistance chimique ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions Centrifugation à 4 000 FCR Les puits en forme de losange permettent une récupération complète des échantillons Les plaques noires et blanches sont disponibles sur commande spéciale La surface ultra-plate assure une étanchéité adéquate avec le film de thermoscellage
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Étalon |
| Array | 4 x 6 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 25 boîtes |
| Gamme de produits | Axygen |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 10 000 μl |
| Nbre de puits | 24 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion