Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
Marque:  Axygen™ P-2ML-SQ-C-S
159.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11370105
  • 238.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de culture in vitro et le stockage à long terme.
Les puits profonds et les plaques de dosage Axygen™ sont utilisés pour le prélèvement d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. En PP, excellente résistance chimique et résistance à des températures pouvant descendre jusqu’à -80°C.
  • Plaque à puits profonds de 2,2 ml
  • ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions standard
  • La surface ultra plane assure une bonne étanchéité avec film de scellage à chaud
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    ANSI, SLAS 1-2004
    Sans couvercle
    Transparent
    96
    Carré
    25/carton
    –112°F
    Étalon
    8 x 12
    PP
    Stérile
    Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
    25/boîte
    -80°C
    FDS
    Documents Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot25024037 Type de certificatCertificat de qualité Date26/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Numéro de lot24924036 Type de certificatCertificat de qualité Date22/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Numéro de lot24624046 Type de certificatCertificat de qualité Date15/02/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Numéro de lot24524013 Type de certificatCertificat de qualité Date15/02/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Numéro de lot23224080 Type de certificatCertificat de qualité Date01/01/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C-S
    Nom du produit
    Axygen™ Microplaques de stockage > 96 puits ; 2,2 ml ; Oui ; Carrés