Learn More
Fisherbrand™ Microplaque à 96 puits en PP
Manufactured from inert polypropylene for thermal and solvent resistant qualities. Fisherbrand™ Polypropylene 96 Well Microplates are designed with a conical well base for superior sample concentration, reconstitution and centrifugation.
Marque:  Fisherbrand™ 219009
Encompass_Preferred
Code produit. 11511963
  • 252.83€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free
  • Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Spécification
Spécification
Étalon
PP
2 mL
Oui
Oui
8 x 12
96
Conique
50
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaque à 96 puits en PP