Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
Marque:  Contec™ 2652A
Code produit. 11992405
Description
Description
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de tête d’essoreuse
Non stériles
Autoclavable
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments.
11,5 in
29 cm
Réutilisable
Medium Mop Head Frame and Connector for VertiKlean, VertiKlean MAX
Protection de sonde acier inoxydable, Aluminum
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™ > For Use With: Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads, Material: Stainless Steel, Aluminum, Length: 30.5 cm (12 in.)