Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte
Un entonnoir permet de filtrer et de transférer proprement les liquides.
Marque:  DWK Life Sciences 213516901
184.30 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10323721
  • 194.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • Avec tige courte
  • Grâce à sa forme, il convient à la filtration liquide-solide avec papier filtre
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300 mm
Autoclavables
1 de chaque
Boro 3.3
Décantation et filtration des liquides ; l’écoulement des substances est évité ; filtrage
Non conforme aux dimensions DIN ISO.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte > Diamètre de 300 mm