Learn More
Abeba™ Chaussures 7030 The Original
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 7030 |
| Résistant à | Graisses animales, huiles et carburants |