Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC® 11775™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4601989
288.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11914082
  • 297.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
11775TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-négatif
5 anses/boîte
Escherichia coli ATCC® 11775
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot199498 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2024 Catalog NumberR4601989
Numéro de lot175085 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog NumberR4601989
Numéro de lot149673 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog NumberR4601989
Numéro de lot127116 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberR4601989
Numéro de lot497027 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2024 Catalog NumberR4601989
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC® 11775™ > Escherichia coli ; ATCC : 11775
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.