Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-3139617 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Protection de sonde acier inoxydable
Protection de sonde acier inoxydable, Aluminium
À utiliser avec (équipement):
Grande tête de serpillère VertiKlean
Manches de serpillères à franges QuickConnect
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Support de tête VertiKlean MAX standard
Tous les styles de têtes de serpillère sans bordure
Têtes de balai-serpillière VertiKlean moyennes et VertiKlean MAX moyennes ou grandes
VertiKlean Moyen ; VertiKlean MAX Moyen ou Grand
VertiKlean standard et VertiKlean MAX standard
Longueur (impériale):
7 in
7,5 in
11,5 in
14 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16615504
Marque: Contec™ 2651LF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 7,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 19 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Support de tête VertiKlean MAX standard
Description Support de serpillère QuickConnect
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires.
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable