Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 30 x 1,5/2,0 ml, DI, scellable
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  OHAUS™ 30314836
1059.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15846672
  • 1115.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 30 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale 20 595g/li liVitesse max. : 14 000 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor angulaire, 30 x 1,5/2,0 ml, dia. int., scellable
30 x 1,5 / 2,0 mL
14 000 tr/min
FC5714
NA
Acier inoxydable
20 595 x g
1,940 kg
45°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
OHAUS™ Rotor angulaire, 30 x 1,5/2,0 ml, DI, scellable > Numéro de modèle R-A30 x 2/14MIS