Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte
Code produit. 11782352 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11782352
Marque: DWK Life Sciences 213514103
Il en reste null
Ajouter au panier
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Un entonnoir permet de filtrer et de transférer proprement les liquides.
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • Avec tige courte
  • Grâce à sa forme, il convient à la filtration liquide-solide avec papier filtre
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Matériau Boro 3.3
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Décantation et filtration des liquides ; l’écoulement des substances est évité ; filtrage
Quantité 10/boîte
Type de produit Non conforme aux dimensions DIN ISO.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.