Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ de classe AS sont fournies avec des marques de graduation ambrée.
Marque:  Hirschmann™ 1340240
Code produit. 11732152
  • 188.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Volume entre deux marques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
AS
Oui
12/boîte
2 ml
Pipette volumétrique
AR-GLAS™
Marron
0.01 ml
350 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS > Capacité : 2 ml